Drukuj
4-Fluorocinnamic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3732-100G PC3732-250G PC3732-1KG PC3732-500G
APOSPC3732-100GEA 168 PLN
APOSPC3732-100G APOSPC3732-250G APOSPC3732-1KG APOSPC3732-500G
4-Fluorocinnamic acid 99%
4-Fluorocinnamic acid
Formuła: C₉H₇FO₂
Temp. topnienia: 208…210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004395
Numer CAS: 459-32-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-288-9