Drukuj
3-Fluorocinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3731-100G PC3731-25G PC3731-5G
APOSPC3731-100GEA 327 PLN
APOSPC3731-100G APOSPC3731-25G APOSPC3731-5G
3-Fluorocinnamic acid 98%
3-Fluorocinnamic acid
Formuła: C₉H₇FO₂
Temp. topnienia: 166…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004383
Numer CAS: 458-46-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-281-0