Drukuj
Kwas tetrafluoroborowy min 48% in aqueous solution
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fluoboric acid
PC3728-2.5KG PC3728-500G
APOSPC3728-2.5KGEA 0 PLN
APOSPC3728-2.5KG APOSPC3728-500G
Kwas tetrafluoroborowy min 48% in aqueous solution
Kwas tetrafluoroborowy
Formuła: HBF₄
MW: 87.81 g/mol
Temp. Wrzenia: 130 °C
Temp. topnienia: -90
Gęstość: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011345
Numer CAS: 16872-11-0
Jednostka: 1775
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,04175