Drukuj
1-Bromo-4-fluorobutane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3725-1G PC3725-25G PC3725-5G
APOSPC3725-1GEA 145 PLN
APOSPC3725-1G APOSPC3725-25G APOSPC3725-5G
1-Bromo-4-fluorobutane 97%
1-Bromo-4-fluorobutane
Formuła: BrH₂C(CH₂)₂CH₂F
Temp. Wrzenia: 134…135 °C
Gęstość: 1,444 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00209551
Numer CAS: 462-72-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III