Drukuj
2-Fluorobifenyl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-1,1'-biphenyl, PFB No. 1
PC3724-25G PC3724-5G PC3724-100G
APOSPC3724-25GEA 124 PLN
APOSPC3724-25G APOSPC3724-5G APOSPC3724-100G
2-Fluorobifenyl 98%
2-Fluorobifenyl
Formuła: C₁₂H₉F
Temp. Wrzenia: 248 °C
Temp. topnienia: 71…76 °C
Gęstość: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000317
Numer CAS: 321-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-290-7
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III