Drukuj
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3722-25G PC3722-5G
APOSPC3722-25GEA 1980 PLN
APOSPC3722-25G APOSPC3722-5G
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide 97%
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide
Formuła: C₉H₉F₃S
MW: 206.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 45…46 °C/20mmHg
Gęstość: 1.222 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191786
Numer CAS: 77745-03-0
Jednostka: 1993
ADR: 3 II