Drukuj
4-Fluorobenzyl mercaptan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: p-Fluorotoluene-α-thiol, 4-Fluorobenzylmercaptan
PC3721R-100G PC3721R-25G PC3721R-5G
APOSPC3721R-100GEA 2660 PLN
APOSPC3721R-100G APOSPC3721R-25G APOSPC3721R-5G
4-Fluorobenzyl mercaptan 98%
4-Fluorobenzyl mercaptan
Formuła: C₇H₇FS
Temp. Wrzenia: 72…74 °C/15mmHg
Gęstość: 1,157 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00040724
Numer CAS: 15894-04-9
Jednostka: 3334
ADR: 9,III