Drukuj
3-Fluorobenzyl isothiocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3721M-1G PC3721M-5G PC3721M-250MG
APOSPC3721M-1GEA 319 PLN
APOSPC3721M-1G APOSPC3721M-5G APOSPC3721M-250MG
3-Fluorobenzyl isothiocyanate 97%
3-Fluorobenzyl isothiocyanate
Formuła: C₈H₆FNS
MW: 167.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 138 °C/16mmHg
Gęstość: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00060406
Numer CAS: 63351-94-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III