Drukuj
2-Fluorobenzyl isothiocyanate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC3721L-10G PC3721L-2G
APOSPC3721L-10GEA 2730 PLN
APOSPC3721L-10G APOSPC3721L-2G
2-Fluorobenzyl isothiocyanate 98%
2-Fluorobenzyl isothiocyanate
Formuła: C₈H₆FNS
Temp. Wrzenia: 130 °C/10mmHg
Gęstość: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00046817
Numer CAS: 64382-80-5