Drukuj
α-Chloro-4-fluorotoluen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
PC3720-100G PC3720-500G
APOSPC3720-100GEA 110 PLN
APOSPC3720-100G APOSPC3720-500G
α-Chloro-4-fluorotoluen 99%
α-Chloro-4-fluorotoluen
Formuła: C₇H₆ClF
Temp. Wrzenia: 185 °C
Temp. topnienia: –18 °C
Gęstość: 1,207 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000913
Numer CAS: 352-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-516-4
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II