Drukuj
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3714-5G PC3714-25G
APOSPC3714-5GEA 801 PLN
APOSPC3714-5G APOSPC3714-25G
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 97%
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Formuła: C₇H₆F₃NS
MW: 193.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 221…224 °C/11mmHg
Gęstość: 1.348 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00190130
Numer CAS: 369-68-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-744-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III