Drukuj
α-Chloro-3-fluorotoluen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Chloromethyl)-3-fluorobenzene, α-Chloro-m-fluorotoulene, 3-Fluorobenzyl chloride
PC3710-100G PC3710-1KG PC3710-500G
APOSPC3710-100GEA 371 PLN
APOSPC3710-100G APOSPC3710-1KG APOSPC3710-500G
α-Chloro-3-fluorotoluen 97%
α-Chloro-3-fluorotoluen
Formuła: C₇H₆ClF
MW: 144.58 g/mol
Temp. Wrzenia: 84 °C/29mmHg
Gęstość: 1.213 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000904
Numer CAS: 456-42-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-264-8
Jednostka: 2920
ADR: 8+3 II