Drukuj
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 5-(trifluoromethyl)picolinate, Methyl 5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
PC3708-10G PC3708-25G
APOSPC3708-10GEA 946 PLN
APOSPC3708-10G APOSPC3708-25G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 97%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
Formuła: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.136 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08741523
Numer CAS: 124236-37-9