Drukuj
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyrazolo[3,4-c]pyrazol-3-ylamine 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-1,6-dihydro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyrazolo[3,4-c]pyrazole
PC3704-100MG PC3704-1G
APOSPC3704-100MGEA 364 PLN
APOSPC3704-100MG APOSPC3704-1G
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyrazolo[3,4-c]pyrazol-3-ylamine 95+%
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyrazolo[3,4-c]pyrazol-3-ylamine
Formuła: C₆H₆F₃N₅
MW: 205.14 g/mol
Temp. topnienia: 122…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02186560
Numer CAS: 478047-15-3