Drukuj
α-Bromo-4-fluorotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3695-100G PC3695-25G PC3695-500G
APOSPC3695-100GEA 240 PLN
APOSPC3695-100G APOSPC3695-25G APOSPC3695-500G
α-Bromo-4-fluorotoluen 98%
α-Bromo-4-fluorotoluen
Formuła: C₇H₆BrF
Temp. Wrzenia: 85 °C/15mmHg
Gęstość: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000359
Numer CAS: 459-46-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,II