Drukuj
α-Bromo-2-fluorotoulen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3693-100G PC3693-250G PC3693-25G
APOSPC3693-100GEA 218 PLN
APOSPC3693-100G APOSPC3693-250G APOSPC3693-25G
α-Bromo-2-fluorotoulen 97%
α-Bromo-2-fluorotoulen
Formuła: C₇H₆BrF
Temp. Wrzenia: 62…64 °C/15mmHg
Gęstość: 1,563 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000324
Numer CAS: 446-48-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-169-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,II