Drukuj
Alkohol 4-fluoro-3-metoksybenzylowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Fluoro-3-methoxyphenyl)methanol
PC3692-1G PC3692-5G PC3692-25G
APOSPC3692-1GEA 124 PLN
APOSPC3692-1G APOSPC3692-5G APOSPC3692-25G
Alkohol 4-fluoro-3-metoksybenzylowy 97%
Alkohol 4-fluoro-3-metoksybenzylowy
Formuła: C₈H₉FO₂
MW: 156.16 g/mol
Temp. topnienia: 47…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00272133
Numer CAS: 128495-45-4