Drukuj
4-Fluorobenzyloamina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (4-Fluorophenyl)methanamine
PC3690-100G PC3690-25G
APOSPC3690-100GEA 218 PLN
APOSPC3690-100G APOSPC3690-25G
4-Fluorobenzyloamina 98%
4-Fluorobenzyloamina
Formuła: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 182…183 °C
Gęstość: 1.095 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008120
Numer CAS: 140-75-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-430-4
Jednostka: 2735
ADR: 8 II