Drukuj
3-Fluorobenzylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (3-Fluorophenyl)methanamine
PC3680-25G PC3680-5G PC3680-100G
APOSPC3680-25GEA 305 PLN
APOSPC3680-25G APOSPC3680-5G APOSPC3680-100G
3-Fluorobenzylamine 95%
3-Fluorobenzylamine
Formuła: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 87…89 °C/25mmHg
Gęstość: 1.097 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008113
Numer CAS: 100-82-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-891-3
Jednostka: 2735
ADR: 8 II