Drukuj
2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Aminoethyl Fluoride hydrochloride, 2-Fluoroethanamine hydrochloride, 2-Fluoroethylammonium hydrochloride
PC3677-1G PC3677-25G PC3677-5G
APOSPC3677-1GEA 334 PLN
APOSPC3677-1G APOSPC3677-25G APOSPC3677-5G
2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%
2-Fluoroethylamine hydrochloride
Formuła: C₂H₆FN·HCl
MW: 99.53 g/mol
Temp. topnienia: 99…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008161
Numer CAS: 460-08-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-302-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II