Drukuj
2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3676-1G PC3676-5G
APOSPC3676-1GEA 371 PLN
APOSPC3676-1G APOSPC3676-5G
2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formuła: C₇H₃Cl₂F₃
Temp. Wrzenia: 62…63 °C/9mmHg
Gęstość: 0,805 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 104359-35-5