Drukuj
2-Fluorobenzyloamina 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3670-25G PC3670-100G
APOSPC3670-25GEA 342 PLN
APOSPC3670-25G APOSPC3670-100G
2-Fluorobenzyloamina 95%
2-Fluorobenzyloamina
Formuła: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 73…75 °C/13mmHg
Gęstość: 1.095 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008107
Numer CAS: 89-99-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-957-9
Jednostka: 2735
ADR: 8 III