Drukuj
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluoro-4-trifluoromethylaniline, 4-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, 4-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
PC3667-25G PC3667-5G
APOSPC3667-25GEA 743 PLN
APOSPC3667-25G APOSPC3667-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅F₄N
MW: 179.12 g/mol
Temp. topnienia: 54…58 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00190120
Numer CAS: 69411-68-3