Drukuj
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3659-1G PC3659-25G PC3659-5G
APOSPC3659-1GEA 110 PLN
APOSPC3659-1G APOSPC3659-25G APOSPC3659-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Temp. topnienia: 140…142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025409
Numer CAS: 53985-48-1