Drukuj
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3658-1G PC3658-5G PC3658-10G
APOSPC3658-1GEA 145 PLN
APOSPC3658-1G APOSPC3658-5G APOSPC3658-10G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formuła: C₇H₃F₂NO
MW: 155.1 g/mol
Temp. topnienia: 145…149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00269596
Numer CAS: 126162-38-7