Drukuj
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3635-100G PC3635-25G PC3635-500G
APOSPC3635-100GEA 754 PLN
APOSPC3635-100G APOSPC3635-25G APOSPC3635-500G
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid 97%
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
Formuła: C₁₀H₉FO₃
MW: 196.18 g/mol
Temp. topnienia: 99…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002793
Numer CAS: 366-77-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-679-1