Drukuj
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3634-25G PC3634-5G
APOSPC3634-25GEA 537 PLN
APOSPC3634-25G APOSPC3634-5G
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Formuła: C₁₂H₁₅ClFNO
Temp. topnienia: 222…226 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044912
Numer CAS: 25519-78-2
Numer WE (dawny EINECS): 247-070-0