Drukuj
Chlorek 4-fluorobenzoilu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3630-100G PC3630-1KG PC3630-500G
APOSPC3630-100GEA 131 PLN
APOSPC3630-100G APOSPC3630-1KG APOSPC3630-500G
Chlorek 4-fluorobenzoilu 98%
Chlorek 4-fluorobenzoilu
Formuła: C₇H₄ClFO
Temp. Wrzenia: 82 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 44540 °C
Gęstość: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000684
Numer CAS: 403-43-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-961-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II