Drukuj
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenyl)boronic acid
PC3623-1G PC3623-5G
APOSPC3623-1GEA 1250 PLN
APOSPC3623-1G APOSPC3623-5G
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formuła: C₁₁H₁₅BFNO₃
Temp. topnienia: 140…143 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08689525
Numer CAS: 874289-18-6