Drukuj
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-fluorophenylboronic acid, 5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
PC3621-100G PC3621-25G
APOSPC3621-100GEA 2170 PLN
APOSPC3621-100G APOSPC3621-25G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
Formuła: C₆H₅BBrFO₂
Temp. topnienia: 220…224 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05664307
Numer CAS: 112204-57-6