Drukuj
Chlorek 3-fluorobenzoilu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Fluorobenzoylchloride, m-Fluorobenzoyl chloride
PC3620-100G PC3620-25G
APOSPC3620-100GEA 240 PLN
APOSPC3620-100G APOSPC3620-25G
Chlorek 3-fluorobenzoilu 98%
Chlorek 3-fluorobenzoilu
Formuła: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 189 °C
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000670
Numer CAS: 1711-07-5
Numer WE (dawny EINECS): 216-977-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 II