Drukuj
Chlorek 2-Fluorobenzoilu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: o-Fluorobenzoyl chloride
PC3610-100G PC3610-500G
APOSPC3610-100GEA 247 PLN
APOSPC3610-100G APOSPC3610-500G
Chlorek 2-Fluorobenzoilu 99%
Chlorek 2-Fluorobenzoilu
Formuła: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 90…92 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 44351 °C
Gęstość: 1.328 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000656
Numer CAS: 393-52-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-887-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 II