Drukuj
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3604-1G PC3604-5G
APOSPC3604-1GEA 348 PLN
APOSPC3604-1G APOSPC3604-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formuła: C₉H₈BrF₃O
MW: 269.06 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08741403
Numer CAS: 916420-55-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 II