Drukuj
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3600-100G PC3600-25G
APOSPC3600-100GEA 218 PLN
APOSPC3600-100G APOSPC3600-25G
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene 99%
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene
Formuła: C₇H₄F₄
Temp. Wrzenia: 102…105 °C
Temp. topnienia: –42…–41 °C
Gęstość: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000399
Numer CAS: 402-44-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-944-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,II