Drukuj
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3596-1G PC3596-5G
APOSPC3596-1GEA 1580 PLN
APOSPC3596-1G APOSPC3596-5G
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₈H₉BFNO₄
Temp. topnienia: 122…124 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08436032
Numer CAS: 874289-58-4