Drukuj
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3591-1G PC3591-5G
APOSPC3591-1GEA 110 PLN
APOSPC3591-1G APOSPC3591-5G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline
Formuła: C₆H₄BrFN₂O₂
Temp. topnienia: 74…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07779528
Numer CAS: 10472-88-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III