Drukuj
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Methoxy-N-methyl 3-borono-4-fluorobenzamide
PC3588-1G PC3588-5G
APOSPC3588-1GEA 1900 PLN
APOSPC3588-1G APOSPC3588-5G
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227.0000 g/mol
Temp. topnienia: 117…119 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08436038
Numer CAS: 874289-59-5