Drukuj
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3586-10G PC3586-5G
APOSPC3586-10GEA 2150 PLN
APOSPC3586-10G APOSPC3586-5G
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 98%
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formuła: C₈H₆BrF₃S
MW: 271.10 g/mol
Temp. Wrzenia: 71 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236345
Numer CAS: 238403-52-6
Jednostka: 1760
ADR: 8 III