Drukuj
2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Fluoro-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-5-(pyrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
PC3581-1G PC3581-5G
APOSPC3581-1GEA 1210 PLN
APOSPC3581-1G APOSPC3581-5G
2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formuła: C₁₁H₁₃BFNO₃
Temp. topnienia: 146…148 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08436030
Numer CAS: 874289-42-6