Drukuj
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenyl)boronic acid
PC3579-1G PC3579-5G
APOSPC3579-1GEA 679 PLN
APOSPC3579-1G APOSPC3579-5G
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formuła: C₁₃H₁₇BFNO₃
Temp. topnienia: 157…159 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08436036
Numer CAS: 874289-11-9