Drukuj
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3578-25G PC3578-100G PC3578-5G
APOSPC3578-25GEA 537 PLN
APOSPC3578-25G APOSPC3578-100G APOSPC3578-5G
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene 99%
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene
Formuła: C₇H₄Cl₃F
Temp. Wrzenia: 75 °C/5mmHg
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1,453 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000787
Numer CAS: 488-98-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-692-5