Drukuj
3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC3577-10G PC3577-1G PC3577-5G
APOSPC3577-10GEA 3670 PLN
APOSPC3577-10G APOSPC3577-1G APOSPC3577-5G
3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Formuła: C₁₂H₁₅BFNO₃
Temp. topnienia: 162…164 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08436039
Numer CAS: 874289-10-8