Drukuj
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(Tert-butylcarbmoyl)-2-fluorophenylboronic acid, 5-tert-Butylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid, (5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenyl)boronic acid
PC3576-1G PC3576-5G
APOSPC3576-1GEA 1390 PLN
APOSPC3576-1G APOSPC3576-5G
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formuła: C₁₁H₁₅BFNO₃
Temp. topnienia: 142…144 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08436054
Numer CAS: 874289-51-7