Drukuj
5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (5-Carbamoyl-2-fluorophenyl)boronic acid, 5-Carbamoyl-2-fluorophenyboronic acid, 5-Carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
PC3573-1G PC3573-5G
APOSPC3573-1GEA 888 PLN
APOSPC3573-1G APOSPC3573-5G
5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid
Formuła: C₇H₇BFNO₃
Temp. topnienia: 192…194 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08436055
Numer CAS: 874289-39-1