Drukuj
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC3571-1G PC3571-5G
APOSPC3571-1GEA 472 PLN
APOSPC3571-1G APOSPC3571-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₇H₅BBrF₃O₂
Temp. topnienia: 177…180 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08436051
Numer CAS: 913835-64-0