Drukuj
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Dimethylcarbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid
PC3564-1G PC3564-5G
APOSPC3564-1GEA 1100 PLN
APOSPC3564-1G APOSPC3564-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₁BFNO₃
Temp. topnienia: 147…149 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08436060
Numer CAS: 874289-13-1