Drukuj
Nonadecafluorodecanenitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3558-25G PC3558-5G PC3558-1G
APOSPC3558-25GEA 4580 PLN
APOSPC3558-25G APOSPC3558-5G APOSPC3558-1G
Nonadecafluorodecanenitrile 97%
Nonadecafluorodecanenitrile
Formuła: C₁₀F₁₉N
Temp. Wrzenia: 144…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045610
Numer CAS: 379215-40-4