Drukuj
3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Fluoro-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenylboronic acid, (3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC3556-1G PC3556-5G
APOSPC3556-1GEA 812 PLN
APOSPC3556-1G APOSPC3556-5G
3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227.0000 g/mol
Temp. topnienia: 154…156 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08689477
Numer CAS: 913835-59-3