Drukuj
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonylchloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3554-10G PC3554-1G PC3554-5G
APOSPC3554-10GEA 1440 PLN
APOSPC3554-10G APOSPC3554-1G APOSPC3554-5G
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonylchloride 97%
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonylchloride
Formuła: C₁₁H₆ClF₃N₂O
Temp. Wrzenia: 110 °C/0,2mmHg
Temp. topnienia: 40…41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068139
Numer CAS: 175137-14-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,III