Drukuj
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3552-25G PC3552-5G PC3552-100G
APOSPC3552-25GEA 276 PLN
APOSPC3552-25G APOSPC3552-5G APOSPC3552-100G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₃ClF₄O₂S
Temp. Wrzenia: 92 °C/0,8mmHg
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01091001
Numer CAS: 1682-10-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,III